57242
Empty SPE Tube (no frits)
volume 6 mL, pkg of 30 ea
Sinonimo/i:
SPE Reservoir
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 30 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
applicazioni
environmental
food and beverages
Compatibilità
for use with S10L Elution reservoir
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Raccomandato
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)