Y1396
YFLLRNP trifluoroacetate
≥98%
Sinonimo/i:
L-Tyrosyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-leucyl-L-arginyl-L-asparaginyl-L-Proline, Tyr-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn-Pro, YFLLRNP-OH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Solubilità
deionized water: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C45H67N11O10.C2HF3O2/c1-25(2)20-32(40(61)51-31(12-8-18-50-45(48)49)39(60)55-35(24-37(47)58)43(64)56-19-9-13-36(56)44(65)66)53-41(62)33(21-26(3)4)54-42(63)34(23-27-10-6-5-7-11-27)52-38(59)30(46)22-28-14-16-29(57)17-15-28;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,10-11,14-17,25-26,30-36,57H,8-9,12-13,18-24,46H2,1-4H3,(H2,47,58)(H,51,61)(H,52,59)(H,53,62)(H,54,63)(H,55,60)(H,65,66)(H4,48,49,50);(H,6,7)/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-;/m0./s1
HMDRRCMAXMJXKF-WDYYMHPRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)