Documenti fondamentali
11647229001
Roche
ELISA BrdU (colorimetrica) di proliferazione cellulare
sufficient for ≤1,000 tests
Sinonimo/i:
proliferazione cellulare
Scegli un formato
1000 TESTS
CHF 1’390.00
CHF 1’390.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 TESTS
CHF 1’390.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
CHF 1’390.00
Check Cart for Availability
impiego
sufficient for ≤1,000 tests
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
ELISA: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Analisi immuno-colorimetrica per la quantificazione della proliferazione cellulare, basata sulla misura della incorporazione di BrdU nella sintesi del DNA:  Un′alternativa non radioattiva alla prova di incorporazione di [3H]-timidine.
Specificità
L′anticorpo coniugato reagisce con l′analogo della timidina 5-bromo-2′-deossiuridina (BrdU) e con BrdU incorporata nel DNA. Per legarsi alla BrdU incorporata nel DNA, il DNA marcato con BrdU deve essere denaturato. L′anticorpo non ha reazioni incrociate con nessun componente cellulare endogeno come timidina, uridina o DNA.
Applicazioni
Per soli scopi di ricerca. Non usare per applicazioni diagnostiche.
Il kit per saggio colorimetrico di proliferazione cellulare mediante ELISA con BrdU appartiene alla seconda generazione, perfezionata, di kit per misure della sintesi del DNA. È un′alternativa colorimetrica precisa, rapida e semplice per quantificare la proliferazione cellulare sulla base dell′incorporazione di BrdU durante la sintesi del DNA in cellule in replicazione. Il kit per saggio di proliferazione cellulare mediante ELISA può essere impiegato in molti sistemi cellulari in vitro diversi. Per esempio:
  • rilevazione e quantificazione della proliferazione cellulare indotta da fattori di crescita e citochine[1][2]
  • determinazione dell′attività inibitoria o stimolante sulla proliferazione cellulare di diversi composti in ricerche ambientali e biomediche e in ambito alimentare, cosmetico e farmaceutico[3]
  • misura della immunoreattività dei linfociti stimolata da mitogeni o antigeni
  • analisi della chemiosensibilità di cellule tumorali a differenti farmaci citostatici nella ricerca medica
  • test di biocompatibilità di vari scaffold impiegati nell′ingegneria tissutale per la crescita delle cellule ossee.[4]
Confezionamento
1 kit comprende 6 componenti.
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: L′anticorpo del kit (anti-BrdU-perossidasi) ha, dopo ricostituzione, una concentrazione di 7,5 U/mL, dopo diluizione, di 0,075 U/mL. Invece dell′anticorpo del kit, si può anche usare l′anticorpo anti-BrdU, frammenti Fab. Questo anticorpo è a concentrazione doppia che va diluita 1:200 dopo ricostituzione in 1 mL.
Soluzione di lavoro: Soluzione per la marcatura con BrdU
Diluire il reagente di marcatura con BrdU 1:100 con terreno di coltura sterile (concentrazione risultante: BrdU 100 μM).
Per una micropiastra a 96 pozzetti, se le cellule sono state coltivate in 100 μL/pozzetto (10 μL/pozzetto) è necessario 1 mL di soluzione di marcatura con BrdU, mentre se le celle sono coltivate in 200 μL/pozzetto (20 μL/pozzetto) servono 2 mL di soluzione.
Soluzione madre di anti-BrdU-perossidasi
Sciogliere l′anti-BrdU-perossidasi in 1,1 mL di acqua bidistillata per 10 minuti e miscelare a fondo.
Soluzione di lavoro di anti-BrdU-perossidasi
Diluire la soluzione madre di anti-BrdU-perossidasi 1:100 con la soluzione di diluizione dell′anticorpo. Per una micropiastra a 96 pozzetti diluire 100 μL di soluzione madre di anti-BrdU-perossidasi in 10 mL di soluzione di diluizione dell′anticorpo
Soluzione di lavaggio
Diluire il tampone di lavaggio concentrato 1:10 con acqua bidistillata.
Per una micropiastra a 96 pozzetti diluire 10 mL di tampone di lavaggio concentrato con 90 mL di acqua bidistillata.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): soluzione di marcatura con BrdU
Reagente di marcatura con BrdU non diluito (1000x): da 2 a 8 °C per parecchi mesi al riparo dalla luce.
Reagente di marcatura con BrdU diluito : stabile per parecchie settimane tra 2 e 8 °C. Conservare al riparo dalla luce. Per lo stoccaggio a lungo termine si raccomanda di conservare la soluzione di marcatura con BrdU in aliquote a temperature tra -15 e -25 °C.
Soluzione madre di anti-BrdU-perossidasi
A temperature tra 2 e 8 °C per parecchi mesi. Per lo stoccaggio a lungo termine si raccomanda di conservare la soluzione in aliquote a temperature tra -15 e -25 °C
Soluzione di lavoro dell′anti-BrdU-perossidasi
Preparare poco prima dell′uso. Non conservare.
Soluzione di lavaggio
A temperature tra 2 e 8 °C per parecchie settimane.
Ricostituzione
La soluzione di lavoro per l′anticorpo dovrebbe essere una salina tamponata da fosfato contenente l′1% di BSA a pH 7,4
Altre note
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • Washing Buffer PBS 10x concentrated
  • Substrate Solution TMB ready-to-use
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jia-Ang Shi et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 237-243 (2014-04-24)
It is known that microRNA-219 (miR-219) expression is downregulated in medulloblastoma. In the present study, we investigated the expression, targets and functional effects of miR-219 in D283-MED medulloblastoma cells. We first demonstrated that miR-219 not only inhibits proliferation, but also
María Carolina Durán et al.
Journal of nanobiotechnology, 9, 47-47 (2011-10-22)
Reproducibly high transfection rates with low methodology-induced cytotoxic side effects are essential to attain the required effect on targeted cells when exogenous DNA is transfected. Different approaches and modifications such as the use of nanoparticles (NPs) are being evaluated to
Hongzhi Ma et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6103-6112 (2015-04-29)
Zinc finger protein, X-linked (ZFX) is a transcriptional factor involved in many physiological processes such as embryonic stem cell survival and self-renewal. Though ZFX dysfunctions have been identified in variant human diseases and especially in cancers, its pathological roles have
Zsuzsanna E Toth et al.
Blood, 111(12), 5544-5552 (2008-02-13)
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) induces proliferation of bone marrow-derived cells. G-CSF is neuroprotective after experimental brain injury, but the mechanisms involved remain unclear. Stem cell factor (SCF) is a cytokine important for the survival and differentiation of hematopoietic stem cells.
Ana M Covaleda Sotoca et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 105(2), 303-311 (2008-07-23)
Breast cancer cells show overexpression of estrogen receptor (ER) alpha relative to ERbeta compared to normal breast tissues. This observation has lead to the hypothesis that ERbeta may modulate the proliferative effect of ERalpha. This study investigated how variable cellular
Articoli
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Saggi basati su cellule per valutare la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e la citotossicità nel campo della ricerca oncologica, neuroscientifica e delle cellule staminali.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protocolli
Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting