M6250
2-mercaptoetanolo
≥99.0%
Sinonimo/i:
β-mercaptoetanolo, 2-idrossietilmercaptano, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.69 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
18 %
Concentrazione
14.3 M (pure liquid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
P. eboll.
157 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter