W4128
Williams′ Medium E
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Williams’ E medium
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Williams′ Medium E, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
L-glutamine: no
phenol red: 0.0107 g/L
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?