U6750
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate
Type IV, ≥93.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
UTP Na3
Prodotti consigliati
Tipo
Type IV
Livello qualitativo
Saggio
≥93.0% (HPLC)
Solubilità
H2O: soluble 25 mg of UTP in 0.5 ml of solvent, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?