A26209
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
99%
Sinonimo/i:
5′-ATP-Na2, ATP disodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
176 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2