Vai a
94330
Uridine 5′-diphosphate disodium salt hydrate
≥96.0% (HPLC), synthetic, powder
Sinonimo/i:
UDP, 5′-UDP-Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 151.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 464.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2Na2O12P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.12 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-678-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8817400
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
CHF 151.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Uridine 5′-diphosphate disodium salt hydrate, ≥96.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤15% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.2Na.H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
RHBXRWOXLRCWIZ-LLWADOMFSA-L
Application
Uridine 5′-diphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • as a standard for quantification of metabolite levels in murine tumor interstitial fluid by liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS)[1]
  • as a UDP standard for nucleotide analysis by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS)[2]
  • to treat E6.5 retina explants in vitro, to study its effect on the entry and elongation of microglial cells into the embryonic quail retina[3]
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-diphosphate (UDP) is an endogenous signaling molecule produced by damaged cells to attract macrophages. In response to neuronal damage, UDP promotes chemotaxis and chemokinesis in microglial cells.[3] UDP serves as a ligand for P2Y receptors.[4] UDP and uridine 5′-triphosphate (UTP) may be used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled protein receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via guanine nucleotide exchange factors (GEF).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
U6375U6625U6750
biological source
synthetic
biological source
(chemical)
biological source
yeast
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
≥93.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
94330-100MG04061833291597
94330-500MG04061833291603
Questions
  1. Where is the data sheet? how to dissolve the compound?
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility. However, historical data indicate that this material is soluble in water at 50 mg/mL.