T3694
Tetanus toxin C fragment from Clostridium tetani
Sinonimo/i:
TTC
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
PM
apparent mol wt 47 kDa
Livello qualitativo
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)