T1021
Trypsin inhibitor
powder, suitable for isoelectric focusing (IEF)
Sinonimo/i:
SBTI
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Inibitore della tripsina, Isoelectric focusing marker, pI 4.6
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
20,100 Da
tecniche
isoelectric focusing (IEF): suitable
pI
4.6
Solubilità
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Applicazioni
Prodotti correlati
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.