Vai a
C6653
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes
Isoelectric focusing marker, pI 6.6
Sinonimo/i:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase Isozyme I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 320.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numero CE:
CHF 320.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
pI 
6.6
storage temp.
−20°C
Application
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes has been used as a pI (isoelectric point) marker in two-dimensional gel electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes is a protein which is used as a standard pI (isoelectric point) marker for isoelectric focussing experiments.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C4396C5024C7025
description
Isoelectric focusing marker, pI 6.6
description
-
description
non-denaturing PAGE marker
description
BioReagent, suitable for GFC marker
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pI 
6.6
pI 
~6.6
pI 
-
pI 
-
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)