T9378
Trypsin inhibitor
crude powder
Sinonimo/i:
Trypsin Inhibitor from lima beans
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Trypsin inhibitor from Phaseolus limensis (lima bean), Type II-L, crude powder
Origine biologica
Phaseolus limensis (lima bean)
Tipo
Type II-L
Forma fisica
crude powder
PM
9 kDa
Solubilità
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- in the inhibition of trypsin in human plasma
- in the termination of proteolytic digestion in rabbit skeletal muscles
- in the inhibition of salivary glands enzyme extract from Lygus lineolaris
- in the inhibition of proteolytic activity in Agave tequilana enzyme extract
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocolli
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.