Documenti
T9767
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
powder, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
SBTI
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Inibitore della tripsina, For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
PM
20,000 Da
Confezionamento
vial of 5 mg
tecniche
electrophoresis: suitable
Solubilità
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) has been used as a standard molecular weight marker in electrophoresis.
Azioni biochim/fisiol
Questo inibitore agisce nei confronti della tripsina e, in misura minore, della chimotripsina e della plasmina. Inibisce anche le proteasi con meccanismi simili alla tripsina, la callicreina plasmatica e il fattore X della coagulazione. L′inibitore della tripsina non è attivo nei confronti delle metalloproteasi, della callicreina tissutale, delle proteasi acide o delle tioproteasi. Questo inibitore agisce formando un complesso stechiometrico 1:1 con il sito attivo della proteasi e quindi scindendo un singolo legame arginina-isoleucina sull′inibitore. L′inibizione è reversibile e dipendente dal pH.
Componenti
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Definizione di unità
Una unità di tripsina = A253 di 0,001 per minuto con N-alfa-benzoil-L-arginina etil estere (BAEE) come substrato a pH 7,6 e 25 °C
One trypsin unit = A253 of 0.001 per minute with N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as substrate at pH 7.6 at 25 °C.
Nota sulla preparazione
L′inibitore della tripsina è solubile in acqua e tamponi fosfato 10 mg/mL. È solubile in soluzioni saline bilanciate a 1 mg/mL e in terreni privi di siero. Soluzioni concentrate oltre 10 mg/mL possono essere leggermente torbide e di colore da giallo ad ambrato. Dopo la tripsinizzazione delle cellule, risospendere in 1 mL di soluzione di inibitore della tripsina a 1 mg/mL per ogni mL di soluzione di tripsina usata per la dissociazione. La sospensione cellulare deve quindi essere centrifugata a 1.000 rpm per formare un pellet cellulare.
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Endosymbiotic and host proteases in the digestive tract of the invasive snail Pomacea canaliculata: diversity, origin and characterization
Godoy MS, et al.
Testing, 8(6), e66689-e66689 (2013)
Quantification of tear proteins by SDS-PAGE with an internal standard protein: a new method with special reference to small volume tears
Li K, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 248(6), 853-862 (2010)
Selective enrichment of albumin in biological samples by CE using segmental filling with sodium octyl sulfate in the background electrolyte
Lin Chin-Yu and Tseng Wei-Lung
Electrophoresis, 30(3), 532-539 (2009)
Martín S Godoy et al.
PloS one, 8(6), e66689-e66689 (2013-07-03)
Digestive proteases of the digestive tract of the apple snail Pomacea canaliculata were studied. Luminal protease activity was found in the crop, the style sac and the coiled gut and was significantly higher in the coiled gut. Several protease bands
Isabelle Le Potier et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1466, 1-10 (2016-07-31)
Capillary electrophoresis (CE) coupled to fluorescence detection is an invaluable technique for the quantitative analysis of proteins of interest in the field of clinical diagnosis and quality control of novel biotechnology products. The various chemical and instrumental approaches that have
Articoli
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protocolli
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLC