T6522
Inibitore della tripsina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SBTI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Tipo
Type I-S
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Attività specifica
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
PM
20.1 kDa
Concentrazione
10 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
balanced salt solution: 1 mg/mL
serum-free medium: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Risultati analitici
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.