T0376
Thymine
≥99%
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
~320 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Tymp(72962)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?