Vai a
T9250
Timidina
≥99%, synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracile, 1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-deossitimidina, Timina deossiriboside, dT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 87.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 190.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 257.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 514.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-070-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89285
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
CHF 87.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Timidina, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
186-188 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Gene Information
human ... DTYMK(1841)
General description
Thymidine is also referred to as pyrimidine deoxynucleoside. Deoxythymidine is a nucleoside present in DNA. In a DNA double stranded structure, thymidine pairs with deoxyadeninosine. It is useful in cell synchronization during S-phase. In the salvage pathway of pyrimidines, pyrimidine phosphorylase reversibly converts thymine to thymidine.
Application
Thymidine has been used:
  • as a supplement in HL5-modified medium for cell culture[1]
  • to incubate cells in cell-cycle analysis
  • in cell synchronization
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T189560601724543
Timidina ≥99%
Sigma-Aldrich
T9250
Timidina
Timidina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T1895
Timidina
Thymidine
Millipore
6060
Thymidine
Timidina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724543
Timidina
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
mp
186-188 °C (lit.)
mp
186-188 °C (lit.)
mp
-
mp
186-188 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Timidina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)