Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 61.90 |
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 99.90 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Tymp(72962)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay 97% | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| mp ~320 °C (dec.) (lit.) | mp ~320 °C (dec.) (lit.) | mp 318 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?