Z1904000
Zidovudine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3′-Chloro-3′-deoxythymidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zidovudine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]2[c]([nH][c](c(c2)C)=O)=O)CO
InChI
1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
KQVJDKGDGLWBQT-XLPZGREQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)