U1128
Uracil
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)