This enzyme is lyophilized from a solution containing buffer salts and a stabilizer. The product may be reconsituted at 1 mg/mL in water. Please see the link below to review the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/974/g7646dat.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5000 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 49.40 |
25000 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
100000 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 423.00 |
500000 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’440.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 49.40
type
Type VII-A
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, ~25% biuret
storage temp.
−20°C
Application
Per saperne di più
sulle informazioni applicative recentemente pubblicate da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti diverse e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'effetto dell'attività di esterasi che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay) | specific activity ≥20,000 units/mg protein | specific activity ≥300,000 units/g solid | specific activity ≥60,000 units/mL |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form partially purified powder | form aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 290 kDa | mol wt 290 kDa | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| composition Protein, ~25% biuret | composition , ~25% | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidasi
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
It is recommended to resuspend the product in which buffer?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is BSA or other protein components included in the overall percentage listed on the CoA for the product G7646, which is β-Glucuronidase from Escherichia coli (CAS 9001-45-0)?
1 answer-
No. BSA or other protein sources are added to the product except Potassium Phosphate and Sucrose. Although this is a fermentation product, there may be other protein residues in it in a negligible amount. The product is tested by activity, residual protein contaminants are not tested. The protein percentage is the total protein (tested by Biuret method).