Documenti fondamentali
A5707
Sigma-Aldrich
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate
≥80%
Sinonimo/i:
Sodium N-[[[(4S)-4-amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartate (2:1)
Scegli un formato
10 MG
CHF 58.40
50 MG
CHF 220.00
250 MG
CHF 684.00
CHF 58.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 58.40
50 MG
CHF 220.00
250 MG
CHF 684.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N4Na2O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.24 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 58.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥80%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CCCNC(=N)N[C@@H](CC([O-])=O)C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H18N4O6.2Na.H2O/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t5-,6-;;;/m0.../s1
UCTAVRCIKYVVFI-VDBFCSKJSA-L
Applicazioni
Argininosuccinic acid disodium salt hydrate has been used in the spectrophotometric measurement of argininosuccinate lyase (ASL) enzymatic activity in cell extracts.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liyan Hu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34599-34611 (2013-10-19)
Argininosuccinic aciduria (ASA) is an autosomal recessive urea cycle disorder caused by deficiency of argininosuccinate lyase (ASL) with a wide clinical spectrum from asymptomatic to severe hyperammonemic neonatal onset life-threatening courses. We investigated the role of ASL transcript variants in