Documenti fondamentali
SML1544
Sigma-Aldrich
VPC-14228
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Morpholino-4-phenylthiazole, 4-(4-Phenyl-2-thiazolyl)-morpholine, 4-(4-Phenylthiazol-2-yl)morpholine
Scegli un formato
25 MG
CHF 302.00
CHF 302.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 302.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 302.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1(N2CCOCC2)=NC(C3=CC=CC=C3)=CS1
InChI
1S/C13H14N2OS/c1-2-4-11(5-3-1)12-10-17-13(14-12)15-6-8-16-9-7-15/h1-5,10H,6-9H2
MRNNJVNMXOZEQC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR) that binds to AR DNA-binding domain (AR DBD). Apparently VPC-14228 blocks the transcriptional activity of constitutively active AR splice variants.
VPC-14228 is a potent and specific inhibitor of human androgen receptor (AR).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)