SML1454
Otilonium bromide
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-N-methyl-2-[(4-{[2-(octyloxy)benzoyl]amino}benzoyl)oxy]ethanaminium bromide, N,N-Diethyl-N-methyl-2-[[4-[[2-(octyloxy)benzoyl]amino]benzoyl]oxy]-ethanaminium bromide, Octylonium bromide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=C(C(OCC[N+](CC)(CC)C)=O)C=C1)C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C29H42N2O4.BrH/c1-5-8-9-10-11-14-22-34-27-16-13-12-15-26(27)28(32)30-25-19-17-24(18-20-25)29(33)35-23-21-31(4,6-2)7-3;/h12-13,15-20H,5-11,14,21-23H2,1-4H3;1H
VWZPIJGXYWHBOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3