Vai a
C7017
Choline chloride
≥99%
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 37.30
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 389.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1130.00
CHF 847.50
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.62
UNSPSC Code:
50501514
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
CHF 37.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
lipid type
phospholipids
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Choline is a constituent of sphingomyelin and lecithin. It is a precursor of acetylcholine. Choline plays a vital role in methyl group metabolism, carcinogenesis and lipid transport. Choline deficiency is associated with fatty liver. It maintains cell structural integrity and cell signalling. Choline is implicated in the synthesis of phospholipids. It acts as a potent biomarker for ischemic heart disease.
Application
Choline chloride has been used:
  • in choline release assay
  • as an endogenous agonist of sigma-1 receptors (Sig-1Rs)
  • as a standard to analyse interrelationships between methionine and choline metabolism
Biochem/physiol Actions
Choline is an essential nutrient, commonly grouped with the B complex vitamins, that plays key roles in many biological processes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1879PHG00211133547
Choline chloride
SAFC
PHG0021
Choline chloride
Choline chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
Choline chloride
description
≥99%
description
≥98%
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
colorless to white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf