T2265
Tetraethylammonium chloride
≥98% (titration)
Sinonimo/i:
TEA chloride
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (titration)
Stato
powder
tecniche
blocking: suitable
Colore
white to light yellow
Stringa SMILE
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
Applicazioni
- used for inhibition of peroxynitrite induced relaxation in rat aorta rings[1]
- as a pharmacological blocker of K+ current and Ca2+ induced K+ current in antennal lobe neurons[2]
- for the induction of TEAC sensitive currents in cochlear inner hair cells digested with proteolytic enzymes and analyze its properties[3]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?