T2879
Tyramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, neuromodulator
Sinonimo/i:
4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylamine hydrochloride, Tyrosamine hydrochloride
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tyramine hydrochloride, ≥98%
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Punto di fusione
271-274 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Applicazioni
- coinfused with adenosine in control subjects and patients in order to reduce leg blood flow by 50% without affecting arterial blood pressure[1]
- labelled with fluorescence dyes (Atto 488 and Atto 655) to serve as a substrate for peroxidase in immunofluorescence analysis[2]
- used in dimethylformamide, labelled with 5-(and-6)carboxyfluorescein, succinimidyl ester/biotin to serve as a substrate for peroxidase in tyramide signal amplification[3]
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?