Vai a
C1879
Choline chloride
synthetic, ≥98%, Choline acetyltransferase substrate, powder or crystals
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 203.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 664.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-655-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
CHF 115.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Choline chloride, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Choline acetyltransferase substrate
Choline chloride is the synthetic form of vitamin B4, choline and is a common poultry feed.
Application
Choline chloride has been used:
  • as a substrate for measuring choline oxidase enzyme activity using fluorescence measurements
  • as a component of non-physiological buffers for testing calcium based inhibition of cytochrome c oxidaseP
  • as a component of perfusate solution for studying arterial pressure in jejunum samples
Biochem/physiol Actions
Choline chloride treatment of radish seeds modulates phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine levels. It elicits hepatoprotective effects and modulates methyl carbon based metabolic pathways.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHG0021PHR1251W450001
Choline chloride
SAFC
PHG0021
Choline chloride
Choline chloride Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1251
Choline chloride
description
≥98%
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
FCC
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder, crystals or chunks
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
color
colorless to white
color
white
color
-
color
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)