T7505
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
≥97%
Sinonimo/i:
TMAH
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.1 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥97%
Temp. autoaccensione
878 °F
PM
181.23 g/mol
Limite di esplosione
36 %
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?