SAB4200025
Anti-VPS4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Vacuolar protein sorting 4
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat NRK cells
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS4A(27183)
mouse ... Vps4a(116733)
rat ... Vps4a(246772)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoprecipitation
- immunofluorescence Confocal Microscopy
- immunohistochemistry
- western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)