SAB4200023
Anti-VPS4B antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SKD1, Anti-SKD1-homolog, Anti-SKD1A, Anti-SKD2, Anti-VPS4, Anti-VPS4-1, Anti-Vacuolar protein sorting 4 homolog A, Anti-Vacuolar protein sorting factor 4A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of G361 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS4B(9525)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol