Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti
V9131
Sigma-Aldrich
Anti-vinculina monoclonale
enhanced validation
clone hVIN-1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti Vinculin, Vinculin Antibody, Vinculin Antibody - Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
hVIN-1, monoclonal
PM
antigen 116 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Descrizione generale
L′anticorpo monoclonale anti-vinculina (isotipo IgG1 di topo) viene ricavato dall′ibridoma hVIN-1 prodotto mediante la fusione di cellule di mieloma di topo e splenociti di topi BALB/c immunizzati. La vinculina è situata nella fascia adherens dei dischi intercalari (muscolo cardiaco), nelle giunzioni miotendinee (muscolo scheletrico), nelle giunzioni neuromuscolari e nei corpi densi associati alla membrana del muscolo liscio. In molti tipi di cellule sottoposte a trasformazione virale, la vinculina viene ridistribuita in rosette o podosomi.
Specificità
L′anti-vinculina monoclonale colora specificamente la vinculina in corrispondenza dei contatti cellula-cellula e cellula-substrato nei tessuti e nelle cellule coltivate sottoposti a marcatura in immunofluorescenza indiretta. L′anticorpo reagisce con la banda della vinculina di 116 kDa nell′immunofissazione. Il prodotto reagisce con la vinculina di molte specie. Si ottiene una buona reattività con uomo, bovino, pollo, cane, ratto, topo, tacchino e xenopo. L′anticorpo mostra reattività crociata con la metavinculina del muscolo liscio.
Marca specificamente la vinculina in corrispondenza dei contatti cellula-cellula e cellula-substrato. Reagisce fortemente con la vinculina umana. Mostra reattività crociata con la metavinculina dei muscoli lisci.
Immunogeno
vinculina umana purificata da utero.
Applicazioni
L'anticorpo monoclonale anti-vinculina prodotto nel topo viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:
  • western blotting
  • colorazioni immunofluorescenti
  • immunoistochimica
Azioni biochim/fisiol
La vinculina è una proteina citoscheletrica associata al lato citoplasmatico delle giunzioni aderenti cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare. È una delle numerose proteine coinvolte nell′ancoraggio della F-actina alla membrana. L′assemblaggio transmembrana delle placche di adesione comporta una serie di interazioni molecolari. Nell′assemblaggio delle placche di adesione, la subunità β dell′integrina si lega alla talina. La talina si lega alla vinculina che interagisce con l′α-actinina e forse con se stessa. Poiché l′α-actinina si lega ai filamenti di actina sviluppando reticoli, la vinculina rappresenta un elemento chiave nel legame transmembrana della matrice extracellulare al sistema dei microfilamenti citoplasmatici.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Reinforcement versus fluidization in cytoskeletal mechanoresponsiveness
Krishnan R, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5486-e5486 (2009)
Vinculin and talin: focus on the myocardium
Zemljic-Harpf A, et al.
Journal of Investigative Medicine, 57(8), 849-855 (2009)
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor phosphorylation and mutation in head and neck squamous cell carcinoma
Hama T, et al.
Oncologist, 14(9), 900-908 (2009)
Somatic inactivation of the PHD2 prolyl hydroxylase causes polycythemia and congestive heart failure
Minamishima YA, et al.
Blood, 111(6), 3236-3244 (2008)
Dystrophin-glycoprotein complex and vinculin-talin-integrin system in human adult cardiac muscle
Anastasi G, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 23(2), 149-159 (2009)
Articoli
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Vedi tutto
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.