S6389
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
~98%, suitable for stimulation of protein kinase C derived from liver cells, liquid
Sinonimo/i:
1-Octadecanoyl-2-([cis,cis,cis,cis]-5,8,11,14-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol, 2-Arachidonoyl-1-stearoyl-sn-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~98%
Forma fisica
liquid
Impurezze
1,3-isomer, trace
Solubilità
chloroform: 20 mg/ml
Compatibilità
suitable for stimulation of protein kinase C derived from liver cells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-
NSXLMTYRMFVYNT-LGHBDAFPSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3