Vai a
A8973
2-Arachidonyl glycerol
≥98% (HPLC), Endogenous cannabinoid receptor agonist, solution
Sinonimo/i:
(all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester, 2-AG, 2-Arachidonoylglycerol, 2-Monoarachidonoylglycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 360.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
CHF 360.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-Arachidonyl glycerol, ~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
9:1 mixture of 2-AG and 1-AG
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
~10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO
InChI
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-22(20-24)21-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166)
rat ... Cnr1(25248), Cnr2(57302)
Biochem/physiol Actions
Endogenous cannabinoid receptor agonist.
Physical form
acetonitrile solution
Disclaimer
Air sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0473S5451PZ0038
Noladin ether ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0473
Noladin ether
Aztreonam ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0038
Aztreonam
description
~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
solid
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)