Documenti
I5879
Sigma-Aldrich
3-isobutil-1-metilxantina
≥99% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1-metil-3-isobutilxantina, 3,7-diidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-dione, 3-isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purina-dione, IBMX
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Beilstein:
247859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
200-201 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: 1 M (with gentle warming)
ethanol: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX) è un inibitore aspecifico e non selettivo delle cAMP e cGMP fosfodiesterasi. L′IBMX induce la melanogenesi e può essere utilizzata come controllo positivo nella ricerca sulla melanogenesi. Nella ricerca sugli ovociti, l′IBMX contribuisce al mantenimento dell′arresto degli ovociti in profase I allo stadio di vescicole germinali (GV).
Applicazioni
La 3-isobutil-1-metilxantina è stata utilizzata:
  • nella differenziazione delle cellule staminali mesenchimali (MSC)
  • come supplemento ai terreni di coltura per indurre la differenziazione adipogenica
  • come supplemento nel tampone di Krebs-Ringer con soluzione di HEPES (KRBH) per l′induzione della secrezione di insulina stimolata dal glucosio (GSIS)
  • nella caratterizzazione delle cellule staminali mesenchimali derivate dal tessuto adiposo
  • nel saggio dell′adenosina monofosfato ciclico (cAMP)
  • nell′inibizione delle fosfodiesterasi (PDE)
Azioni biochim/fisiol
L′aumento del livello della cAMP a seguito dell′inibizione delle fosfodiesterasi ad opera dell′IBMX attiva la PKA, determinando una minore proliferazione, una maggiore differenziazione e l′induzione dell′apoptosi. L′IBMX inibisce il rilascio di 5-idrossitriptamina dalle cellule epiteliali neuroendocrine della mucosa delle vie respiratorie indotto dalla fenilefrina (IC50: 1,3 μM). L′IBMX svolge anche il ruolo di antagonista dei recettori dell′adenosina. L′IBMX ha mostrato di inibire i canali ionici nella giunzione neuromuscolare, nelle cellule GH3 e nelle cellule muscolari lisce vascolari. L′IBMX induce il rilascio del calcio dalle riserve intracellulari nei neuroni sensoriali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Crystal structures of phosphodiesterases 4 and 5 in complex with inhibitor 3-isobutyl-1-methylxanthine suggest a conformation determinant of inhibitor selectivity
Huai Q, et al.
The Journal of Biological Sciences, 279(13), 13095-13101 (2004)
Skin pigmentation enhancers
Comprehensive Series in Photosciences, 3, 637-675 (2001)
Canine adipose-derived-mesenchymal stem cells do not lose stem features after a long-term cryopreservation
Martinello T, et al.
Research in Veterinary Science, 91(1), 18-24 (2011)
A conserved aromatic lock for the tryptophan rotameric switch in TM-VI of seven-transmembrane receptors
Holst B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(6), 3973-3985 (2010)
Adult bone marrow is a rich source of human mesenchymal `stem?cells but umbilical cord and mobilized adult blood are not
Wexler SA, et al.
British Journal of Haematology, 121(2), 368-374 (2003)
Protocolli
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.