D8894
Dioleoylglycerol
≥99%, mixture of 1,3- and 1,2-isomers, liquid
Sinonimo/i:
Diolein, Glycerol-1,2- and -1,3-dioleate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Composizione
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
Tipo di lipide
neutral glycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18+
WSCSXJUESYNIOA-SGKMRKLKSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)