S1318
STO-609-acetic acid
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid - acetic acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.OC(=O)c1ccc2-c3nc4ccccc4n3C(=O)c5cccc1c25
InChI
1S/C19H10N2O3.C2H4O2/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18;1-2(3)4/h1-9H,(H,23,24);1H3,(H,3,4)
WNRSTFUVBWNELX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)