Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
A6283
Sigma-Aldrich
Acido acetico
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido acetico è un acido organico alifatico. È un liquido corrosivo, igroscopico con odore simile all′aceto. Può essere sintetizzato ossidando l′acetaldeide in presenza di sali di manganese o di cobalto. È usato per sintetizzare anidride acetica, acetato di cellulosa ed esteri acetici. È stato analizzato il suo impatto sul deterioramento della carta antica.
Applicazioni
L′acido acetico (AcOH) può essere usato come:      
  • Solvente di reazione in numerose reazioni organiche come le reazioni di bromurazione, idrolisi, solvolisi, le riduzioni e le idrogenazioni.      
  • Reagente nella protonolisi di composti organometallici.
  • Agente acetilante nell′acetilazione di composti aromatici elettron-ricchi.      
  • Catalizzatore per la sintesi di isomeri di di(indolil)metano via reazione di condensazione tra indolo e aldeidi aromatiche.      
  • Come sistema solvente per preparare derivati del 3,4-diidropirimidin-2(1H)-one via reazione di Biginelli tra aldeidi aromatiche, composti 1,3-dicarbonilici e urea in presenza di acido borico come catalizzatore.
L′acido acetico trova anche le seguenti applicazioni:     
  • Nel sistema catalitico acetato di manganese(III)/AcOH utilizzato nella conversione di alcheni a lattone      
  • Come Sali di ferro/AcOH per ossidare il 2-metilnaftalene a 2-metil-1-naftolo in presenza di H2O2.
Caratteristiche e vantaggi
  • Buona stabilità verso numerosi reagenti     
  • Ottimo solvente per composti organici
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Menart Eet al.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Acetic acid catalyzed carbon aerogels.
Brandt R, et al.
Journal of Porous Materials, 10(3), 171-178 (2003)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Kladnik A.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
Protocolli
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.