PHR1748
Acido acetico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1005706
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Famiglia di API
glacial acetic acid
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Confezionamento
ampule of 3x1.5 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.