171261
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), liquid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution AMPK Inhibitor, Compound C, Dorsomorphin, AMPK Inhibitor I, BMP Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AMPK Inhibitor, Compound C, InSolution, ≥95%, 10 mM, AMPK Inhibitor
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
AMPK
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)