Documenti fondamentali
SCP0022
Sigma-Aldrich
ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
Scegli un formato
1 MG
CHF 255.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 255.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H107N25O19S2
Peso molecolare:
1594.82
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Cys-NH2
Applicazioni
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a 28 amino acid polypeptide vasodilator involved in water, sodium, potassium homeostasis. ANP mediates its actions via three receptor types: two guanylyl cyclase receptors know as NPR1 and NPR2 and a natriuretic peptide clearance receptor (NPR3/NPRC). ANP (4-23) is a selective agonist of natriuretic peptide receptor subtype NPR-C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)