R1008
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse
clone RG-96, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RG-96, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rabbit
Non deve reagire con
goat, feline, pig, guinea pig, rat, bovine, canine, human, horse, sheep, chicken
tecniche
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: 1:2,000
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blots
- immunohistology
- western blotting
- peptide mass fingerprinting (PMF)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)