P5542
Phospholipase C, Phosphatidylinositol-specific from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Sinonimo/i:
PC-PLC
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Attività estranea
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Glycosylphosphatidylinisotol- (GPI) anchored proteins have been identified throughout a broad range of eukaryotic species ranging from humans to insects, yeasts, bacteria, and fungi, suggesting that they are an ancient modification.