Vai a
B4894
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
O-glycosylation inhibitor, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
Benzyl-α-GalNAc, α-D-GalNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, GalNAc α-O-benzyl, GalNAc-O-bn
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
204-208  °C
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzyl-N-acetyl-α-galactosaminide inhibits glycosyltransferase incorporation of glucosamine into O-glycans. Suppresses mucin biosynthesis and inhibits MUC1 expression in breast cancer cell line MDF-7.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N4264766690
description
O-glycosylation inhibitor, ≥97% (TLC)
description
substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
description
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)