L3295
Phospholipase A1 from Aspergillus oryzae
Sinonimo/i:
Lecitase™ Ultra, PLA1
Scegli un formato
CHF 97.80
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 97.80
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Aspergillus oryzae
Stato
liquid
Attività specifica
≥10 KLU/g
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of sn-1 and sn-2 C18:1- lysophosphatidylcholine (LPC) regioisomer standards[3]
- as a catalyst for the synthesis 6-O-glucosyl-poly(3-hydroxyalkanoates) in a micro-aqueous system[4]
- to catalyze the synthesis of methyl butanoate and methyl benzoate flavor esters in continuous flow microreactor[5]
- to hydrolyze 17:0 phosphocholine (PC)[6]
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?