Vai a
3HBDB-RO
Roche
3-idrossibutirrato deidrogenasi (3-HBDH)
suspension, ~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.), grade II
Sinonimo/i:
3-idrossibutirrato deidrogenasi (3-HBDH), 3-HBDH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
Concentration:
5 mg/mL
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
suspension
specific activity
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
packaging
vial of 2 mL (10127833001), vial of 5 mL (10127841001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
5 mg/mL
impurities
<0.1% LDH, <5% MDH
optimum pH
6.2-6.9(for reduction), 7-9(for oxidation)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
L′enzima 3-idrossibutirrato deidrogenasi (3-HBDH), che si ottiene da Rhodobacter sphaeroides, si usa di solito per la quantificazione dei corpi chetonici, come il D-3-idrossibutirrato e l′acetoacetato.
Application
La 3-idrossibutirrato deidrogenasi (3-HBDH) ossida selettivamente gli acidi (R)-3-idrossimonocarbossilici, o reazione inversa.
Biochem/physiol Actions
L′enzima mitocondriale 3-idrossibutirrato deidrogenasi (3-HBDH), catalizza l′ossidazione reversibile del 3-idrossibutirrato (3HB) a acetoacetato, con NAD come coenzima. Nei mammiferi l′acetil-coA viene metabolizzato in due vie alternative, a produrre acetoacetato e D-3-idrossibutirrato, che insieme all′acetone sono noti come corpi chetonici. La 3-HBDH riduce in modo reversibile questo acetoacetato libero a D-3-idrossibutirrato. Nei pazienti con chetoacidosi diabetica (CAD), il rapporto tra 3HB e acetoacetato può arrivare a 10:1, rispetto al rapporto normale di 1:1. L′enzima 3-HBDH può essere usato per rilevare la quantità di 3HB in campioni di urine, siero e sangue.
Physical form
Sospensione in soluzione di solfato di ammonio 3,2 M, pH di circa 6
Preparation Note
Stabilizzatori: NADH, Ca2+
Analysis Note
Contaminanti: <0,1% LDH, <5% MDH
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)