P4557
Fenolo
Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, for molecular biology
Sinonimo/i:
Tris-equilabrated Phenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
pH
7.7-8.1 (25 °C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Applicazioni
- come componente della miscela della reazione di digestione per preparare plasmidi RNasi-free per la traduzione in vitro in un lisato di reticolociti di coniglio;
- per l'estrazione del DNA da foglie di rosette di Arabidopsis thaliana;
- nell'estrazione del DNA da sangue assorbito su apposita carta conservante mediante il protocollo standard con fenolo-cloroformio;
- come componente del tampone di estrazione per estrarre l'RNA da polpa di frutti;
- per l'estrazione di proteine da radici;
- per l'isolamento di DNA fecale;
- per l'estrazione di RNA ingabbiato ("caged")
Azioni biochim/fisiol
Componenti
- 1 flacone di fenolo equilibrato con Tris (n. prodotto P4557)
- Tampone di equilibrazione (prodotto B5658)
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter