516726
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, 25:24:1 (v/v), Molecular Biology Grade
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications.
Sinonimo/i:
Organic Solvent Mix for DNA/RNA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99% phenol basis (titration)
>99% chloroform basis (HPLC)
Forma fisica
liquid (Two-layer)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin