Documenti fondamentali
P1037
Sigma-Aldrich
Fenolo
for molecular biology
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
Scegli un formato
25 G
CHF 41.90
100 G
CHF 85.60
500 G
CHF 352.00
CHF 41.90
Spedizione prevista il20 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 41.90
100 G
CHF 85.60
500 G
CHF 352.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.31
Grado:
for molecular biology
Saggio:
≥99.0% (GC)
P. ebollizione:
182 °C (lit.)
Tensione di vapore:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
CHF 41.90
Spedizione prevista il20 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
1319 °F
non contiene
preservative
Limite di esplosione
8.6 %
Impurezze
≤2 ppm Mg
≤5 ppm Pb
Colore
white to off-white
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for molecular biology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Applicazioni
Phenol has been used:
  • in solid-phase peptide synthesis[1]
  • as a component of DNA extraction buffer[2]
  • as a component of Alexander′s stain solution[3]
Azioni biochim/fisiol
Phenol is majorly used in cosmetics and pharmaceuticals.[4] Phenol pollutes water bodies and inhibits the γ-aminobutyric acid receptor (GABAAR)-coupled chloride ATPase function in the fish brain.[5]
Confezionamento
Redistilled and packaged under nitrogen in amber bottles.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Fenolo contains hypophosphorous as stabilizer, loose crystals, ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Fenolo
2-Nitrophenol 98%
Sigma-Aldrich
N19702
2-Nitrophenol
Fenolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenolo
Fenolo ≥99%
Sigma-Aldrich
W322318
Fenolo
Fenolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
33517
Fenolo
Fenolo unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Fenolo
p-Benzochinone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1028
p-Benzochinone
Sodium nitrate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5506
Sodium nitrate
Fenolo ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sigma-Aldrich
16018
Fenolo
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46(1), 129-136 (2018)
Single prokaryotic cell isolation and total transcript amplification protocol for transcriptomic analysis.
Kang Y, et al.
Nature Protocols, 10(7), 974-974 (2015)
Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient
Duplakova N, et al.
Nature Protocols, 11(10), 1817-1817 (2016)
Comparative QSAR evidence for a free-radical mechanism of phenol-induced toxicity
Hansch C, et al.
Chemico-Biological Interactions, 127(1), 61-72 (2000)
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I would like to buy a Water-saturated phenol with pH around 4. Can you send me a link for exactly this product, please? Thanks a lot!
    1 answer
    1. Water-saturated phenol is available in two product options. Product P9346 (Liquified Phenol) and Product 843984 (Phenol, 90% solution in water). Both options are approximately 90 percent phenol and 10 percent water by weight. Water-saturated phenol typically has a pH of approximately 4; however, pH is not one of the Quality Control specifications for either product. Please see the links below to review each of these product options:
      P9346
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p9346
      842983
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/843984
      Note that this does not refer to a buffer-equilibrated phenol... these products are simply water plus phenol.