Documenti fondamentali
516724-M
Millipore
Fenolo
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Stato:
crystalline solid
Saggio:
≥99% (GC)
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
crystalline solid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0003%
heavy metals: ≤0.0008%
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Useful for the purification of nucleic acids.
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3