P2069
Fenolo:cloroformio:alcol isoamilico 25:24:1 saturato con 10 mM Tris, pH 8,0, 1 mM EDTA
Supplied with Equilibration buffer, for molecular biology
Sinonimo/i:
DNA extraction
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
7.8-8.2(pH of phenolic phase after the addition of Equilibration Buffer)
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Confezionamento
Compatibilità
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Method for reverse transcription of RNA into DNA. Uses a premixed reagent that contains reverse transcriptase, dNTPs, primers, RNase inhibitor and buffer. Fast generation of cDNA.